Learn More
3-(Aminomethyl)pyridin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460028
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
CAS: 3731-52-0 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
It finds its application as a rubefacient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es findet seine Anwendung als Schmiermittel.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar. Löslich in Chloroform, Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft, Kohlendioxid und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3731-52-0
Summenformel C6H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 108.144
MDL-Nummer MFCD00006412
InChI-Schlüssel HDOUGSFASVGDCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminomethyl pyridine, 3-pyridinemethanamine, 3-picolylamine, picolamine, 3-pyridylmethylamine, 3-pyridinylmethanamine, 3-pyridinemethylamine, 3-aminomethylpyridine, pyridin-3-yl methanamine, 3-pyridylmethanamine
PubChem CID 31018
IUPAC-Name Pyridin-3-ylmethanamin
SMILES C1=CC(=CN=C1)CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(Aminomethyl)pyridine
Schmelzpunkt -21°C
Dichte 1.062
pH 11 to 12
Siedepunkt 226°C
Flammpunkt 100°C (212°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.551
Menge 100 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 108056
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water. Soluble in chloroform,ethyl acetate and methanol.
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) ≥99%
Name des Produkts
3-(Aminomethyl)pyridin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >