Learn More
3,5-Dibrom-4-hydroxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3337-62-0 | C7H4Br2O3 | 295.914 g/mol
67.85 CHF - 220.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 3337-62-0 |
---|---|
Summenformel | C7H4Br2O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 295.914 |
MDL-Nummer | MFCD00002548 |
InChI-Schlüssel | PHWAJJWKNLWZGJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | bromoxynylbenzoic acid, dbha, benzoic acid, 3,5-dibromo-4-hydroxy, dibrhbz, unii-95z5a9epei, 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate, 3,5-dibromo-4-hydroxy-benzoic acid, 3',5'-dibromo-4-hydroxybenzoic acid, 95z5a9epei, rarechem al bo 0009 |
PubChem CID | 76857 |
ChEBI | CHEBI:1395 |
IUPAC-Name | 3,5-Dibrom-4-hydroxybenzoesäure |
SMILES | C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)C(=O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11463927
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18361.14 |
25 g |
67.85 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11473927
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18361.22 |
100 g |
220.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
3337-62-0 | |
295.914 | |
PHWAJJWKNLWZGJ-UHFFFAOYSA-N | |
76857 | |
3,5-Dibrom-4-hydroxybenzoesäure |
C7H4Br2O3 | |
MFCD00002548 | |
bromoxynylbenzoic acid, dbha, benzoic acid, 3,5-dibromo-4-hydroxy, dibrhbz, unii-95z5a9epei, 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate, 3,5-dibromo-4-hydroxy-benzoic acid, 3',5'-dibromo-4-hydroxybenzoic acid, 95z5a9epei, rarechem al bo 0009 | |
CHEBI:1395 | |
C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)C(=O)O |
Spezifikation
3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid | |
269°C to 273°C | |
MFCD00002548 | |
bromoxynylbenzoic acid, dbha, benzoic acid, 3,5-dibromo-4-hydroxy, dibrhbz, unii-95z5a9epei, 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate, 3,5-dibromo-4-hydroxy-benzoic acid, 3',5'-dibromo-4-hydroxybenzoic acid, 95z5a9epei, rarechem al bo 0009 | |
C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)C(=O)O | |
295.914 | |
CHEBI:1395 | |
98% |
3337-62-0 | |
C7H4Br2O3 | |
2416147 | |
PHWAJJWKNLWZGJ-UHFFFAOYSA-N | |
3,5-Dibrom-4-hydroxybenzoesäure | |
76857 | |
295.93 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 222-075-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid