Learn More
3,5-Dibrom-4-hydroxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11463927
Zum Warenkorb hinzufügen
3,5-Dibrom-4-hydroxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11463927
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Artikelnummer. 11463927
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18361.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 3337-62-0 | C7H4Br2O3 | 295.914 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3337-62-0
Summenformel C7H4Br2O3
Molekulargewicht (g/mol) 295.914
MDL-Nummer MFCD00002548
InChI-Schlüssel PHWAJJWKNLWZGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromoxynylbenzoic acid, dbha, benzoic acid, 3,5-dibromo-4-hydroxy, dibrhbz, unii-95z5a9epei, 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate, 3,5-dibromo-4-hydroxy-benzoic acid, 3',5'-dibromo-4-hydroxybenzoic acid, 95z5a9epei, rarechem al bo 0009
PubChem CID 76857
ChEBI CHEBI:1395
IUPAC-Name 3,5-Dibrom-4-hydroxybenzoesäure
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Br)O)Br)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid
Schmelzpunkt 269°C to 273°C
Menge 25 g
Beilstein 2416147
Formelmasse 295.93
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10254284 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA18361.22,A18361.14
Chargennummer10217791 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18361.22,A18361.14
Chargennummer10144746 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18361.22,A18361.14
Chargennummer10227052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18361.22,A18361.14
Chargennummer10236104 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18361.22,A18361.14
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzoic acid
Name des Produkts
3,5-Dibrom-4-hydroxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >