Learn More
3,5-Di-tert.-Butyl-4-hydroxyzimtsäure, vorwiegend trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11448773
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3,5-Di-tert.-Butyl-4-hydroxyzimtsäure, vorwiegend trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448773
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11448773
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10514.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 22014-01-3 | C17H24O3 | 276.38 g/mol
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid, predominantly trans,
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid, predominantly trans,
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22014-01-3
Summenformel C17H24O3
Molekulargewicht (g/mol) 276.38
MDL-Nummer MFCD00017291
InChI-Schlüssel CTYWXRDQWMRIIM-BQYQJAHWSA-N
Synonym 3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl acrylic acid, unii-k7zj1m9j5t, k7zj1m9j5t, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid, 3,5-di-t-butyl-4-hydroxycinnamic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid, predominantly trans, 2e-3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 3-3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,5-bis tert-butyl-4-hydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 2e-3-3,5-ditert-butyl-4-hydroxyphenyl acrylic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 689095
IUPAC-Name (E)-3-(3,5-Ditert-butyl-4-hydroxyphenyl)prop-2-ensäure
SMILES CC(C)(C)C1=CC(\C=C\C(O)=O)=CC(=C1O)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid
Namenshinweis predominantly trans
Schmelzpunkt ∼195°C (decomposition)
Menge 50 g
Beilstein 3144594
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 276.37
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251468 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA10514.18,A10514.09
Chargennummer10242621 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/08/2022 Catalog NumberA10514.18,A10514.09
ChargennummerGBFA026556 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10514.18,A10514.09
Chargennummer10196373 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10514.18,A10514.09
Chargennummer10237109 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10514.18,A10514.09
Name des Produkts
3,5-Di-tert.-Butyl-4-hydroxyzimtsäure, vorwiegend trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >