Learn More
3,5-Di-tert.-Butyl-4-hydroxyzimtsäure, vorwiegend trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid, predominantly trans,
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid, predominantly trans,
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid, predominantly trans,
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxycinnamic acid |
Namenshinweis | predominantly trans |
Schmelzpunkt | ∼195°C (decomposition) |
Menge | 10 g |
Beilstein | 3144594 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 276.37 |
Reinheit (%) | 98% |