Learn More
3,4-Difluor-4'-(4-Ethylcyclohexyl)biphenyl, 97 %, Thermo Scientific™
69.65 CHF - 271.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 134412-18-3 |
---|---|
Summenformel | C20H22F2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 300.39 |
MDL-Nummer | MFCD12828121 |
InChI-Schlüssel | TYZNCUASDJPXMP-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 3,4-difluoro-4'-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 4'-4-ethylcyclohexyl-3,4-difluoro-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4/'-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 1-3,4-difluorophenyl-4-4-ethylcyclohexyl benzene, 4-4-4-ethylcyclohexyl phenyl-1,2-difluorobenzene, 1,1'-biphenyl, 4'-4-ethylcyclohexyl-3,4-difluoro, 4'-4alpha-ethylcyclohexane-1beta-yl-3,4-difluorobiphenyl, 4-4-ethylcyclohexyl-3',4'-difluoro-1,1'-biphenyl # |
PubChem CID | 612308 |
SMILES | CCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15431478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55275.03 |
1 g | N/A | ||||||
15441478
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55275.06 |
5 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
134412-18-3 | |
300.39 | |
TYZNCUASDJPXMP-UHFFFAOYSA-N | |
612308 |
C20H22F2 | |
MFCD12828121 | |
3,4-difluoro-4'-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 4'-4-ethylcyclohexyl-3,4-difluoro-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4/'-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 1-3,4-difluorophenyl-4-4-ethylcyclohexyl benzene, 4-4-4-ethylcyclohexyl phenyl-1,2-difluorobenzene, 1,1'-biphenyl, 4'-4-ethylcyclohexyl-3,4-difluoro, 4'-4alpha-ethylcyclohexane-1beta-yl-3,4-difluorobiphenyl, 4-4-ethylcyclohexyl-3',4'-difluoro-1,1'-biphenyl # | |
CCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1 |
Spezifikation
3,4-Difluoro-4'-(4-ethylcyclohexyl)biphenyl | |
68°C to 69°C | |
MFCD12828121 | |
TYZNCUASDJPXMP-UHFFFAOYSA-N | |
4'-(4-Ethylcyclohexyl)-3,4-difluor-1,1'-biphenyl | |
612308 | |
97% |
134412-18-3 | |
C20H22F2 | |
3,4-difluoro-4'-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 4'-4-ethylcyclohexyl-3,4-difluoro-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4/'-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 1-3,4-difluorophenyl-4-4-ethylcyclohexyl benzene, 4-4-4-ethylcyclohexyl phenyl-1,2-difluorobenzene, 1,1'-biphenyl, 4'-4-ethylcyclohexyl-3,4-difluoro, 4'-4alpha-ethylcyclohexane-1beta-yl-3,4-difluorobiphenyl, 4-4-ethylcyclohexyl-3',4'-difluoro-1,1'-biphenyl # | |
CCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1 | |
300.39 | |
300.39 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
Gehäuse H315-H319
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen