Learn More
3,4-Difluor-4'-(4-Ethylcyclohexyl)biphenyl, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15441478
3,4-Difluor-4'-(4-Ethylcyclohexyl)biphenyl, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15441478
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15441478
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55275.06
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134412-18-3
Summenformel C20H22F2
Molekulargewicht (g/mol) 300.39
MDL-Nummer MFCD12828121
InChI-Schlüssel TYZNCUASDJPXMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-difluoro-4'-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 3,4-difluoro-4'-trans-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 4'-4-ethylcyclohexyl-3,4-difluoro-1,1'-biphenyl, 3,4-difluoro-4/'-4-ethylcyclohexyl biphenyl, 1-3,4-difluorophenyl-4-4-ethylcyclohexyl benzene, 4-4-4-ethylcyclohexyl phenyl-1,2-difluorobenzene, 1,1'-biphenyl, 4'-4-ethylcyclohexyl-3,4-difluoro, 4'-4alpha-ethylcyclohexane-1beta-yl-3,4-difluorobiphenyl, 4-4-ethylcyclohexyl-3',4'-difluoro-1,1'-biphenyl #
PubChem CID 612308
SMILES CCC1CCC(CC1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC(F)=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-Difluoro-4'-(4-ethylcyclohexyl)biphenyl
Schmelzpunkt 68°C to 69°C
Menge 5 g
IUPAC-Name 4-[4-(4-ethylcyclohexyl)phenyl]-1,2-difluorobenzol
Formelmasse 300.39
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerBI090559 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Artikelnummer
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3,4-Difluor-4'-(4-Ethylcyclohexyl)biphenyl, 97 %, Thermo Scientific™ >