Learn More
3-(3-Hydroxyphenyl)propionsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11394524
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
3-(3-Hydroxyphenyl)propionsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394524
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 11394524
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L01279.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 621-54-5 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
3-Hydroxyphenylpropionic acid acts as a urinary metabolite of procyanidins in pigs. It also serves as an intermediate in the preparation of various synthetic organic products. Further, it is used in the preparation of 3-(3-hydroxy-phenyl)-propionic acid methyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
3-Hydroxyphenylpropionsäure wirkt als Metabolit von Procyanidinen im Urin von Schweinen. Es dient auch als Zwischenprodukt bei der Herstellung verschiedener synthetischer organischer Produkte. Außerdem wird es bei der Herstellung von 3-(3-Hydroxy-Phenyl)-Propionsäure-Methylester verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 621-54-5
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.176
MDL-Nummer MFCD00016554
InChI-Schlüssel QVWAEZJXDYOKEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-3-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-3-hydroxyphenyl propionic acid, dihydro-3-coumaric acid, benzenepropanoic acid, 3-hydroxy, 3-m-hydroxyphenyl propionic acid, 3-hydroxybenzenepropanoic acid, 3-hydroxyphenylpropionic acid, m-hydroxyphenylpropionic acid, beta-m-hydroxyphenyl propionic acid, hydrocinnamic acid, m-hydroxyMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 91
ChEBI CHEBI:1427
IUPAC-Name 3-(3-Hydroxyphenyl)propansäure
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3-(3-Hydroxyphenyl)propionic acid
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Menge 5 g
Beilstein 1947445
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and methanol.
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253695 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/01/2025 Catalog NumberL01279.06,L01279.14
Chargennummer10172665 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL01279.06,L01279.14
Chargennummer10224963 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL01279.06,L01279.14
Chargennummer10136152 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL01279.06,L01279.14
Chargennummer10197885 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberL01279.06,L01279.14
Name des Produkts
3-(3-Hydroxyphenyl)propionsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >