Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, Luer Lock insert and body connectors with reducers, injection site
The Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC) 2D System is composed of Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 Polyethylene Film, a single-web, multi-layer 12.5 mL polyethylene film.
1065.00 CHF - 1755.00 CHF
Spezifikation
Material Polyethylen
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Außenverpackung Ein 4 ml-Polybeutel
Menge 50/Cs.
Sterilisationsmethode Bestrahlt
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17805736
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SS00029-I
100 mL
1735.00 CHF
50 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17825736
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SS00030-I
250 mL
1085.00 CHF
30 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17895726
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SS00031-I
500 mL
1755.00 CHF
50 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17855736
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SS00032-I
1 L
1065.00 CHF
30 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17879776
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
SS00033-I
2 L
1360.00 CHF
30 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
Ein 4 ml-Polybeutel
Bestrahlt
Labtainer™
TPE and EVA
Bei Raumtemperatur lagern.
50/Cs.
Raumtemperatur
ASI 26/77
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, Luer Lock insert and body connectors with reducers, injection site