Learn More
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, Luer Lock insert and body connectors with reducers, injection site
The Thermo Scientific™ BioProcess Container (BPC) 2D System is composed of Thermo Scientific™ ASI™ 26/77 Polyethylene Film, a single-web, multi-layer 12.5 mL polyethylene film.
Marke:  Thermo Scientific™ SS00033-I
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17879776
  • 1360.00 CHF / 30 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2 L
BioProcess Container
30.5 x 20.3 cm (12.0 x 8.0 in.)
50/Cs.
Raumtemperatur
3 Ports (1 Luer Lock Insert Connection + Cap, 1 Luer Lock Body Connection + Cap, 1 Injection Site)
TPE and EVA
Polyethylen
Bei Raumtemperatur lagern.
Ein 4 ml-Polybeutel
Bestrahlt
Labtainer™
ASI 26/77
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 2D Labtainer™ BioProcess Container (BPC), ASI™ 26/77 film, 3 ports, Luer Lock insert and body connectors with reducers, injection site > 2 L