Learn More
Gibco™ 293fektin™ Transfektionsreagenz
Firmeneigene Formulierung basierend auf kationischen Lipiden für die Transfektion von DNA in eukaryotische Zellen
1478.00 CHF - 165600.00 CHF
Spezifikation
Zelltyp | Etablierte Zelllinien |
---|---|
Probentyp | Plasmid-DNA |
Transfection Technique | Lipid-basierte Transfektion |
Produktlinie | 293fectin™ |
Produkttyp | Transfektionsreagenz |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10553283
|
Gibco™
12347019 |
1 ml |
1478.00 CHF
1 Set |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10535675
|
Gibco™
12347500 |
15 ml |
19550.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10093574
|
Gibco™
12347750 |
10 x 15 ml |
165600.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
293fectin™ Transfektionsreagenz ist eine proprietäre, kationische und lipid-basierte Formulierung für die Transfektion von DNA in eukaryotischen Zellen. Dieses Reagenz ist optimiert für die Transfektion von 293-HEK-Suspensionszellen (humanen embryonalen Nierenzellen) (z. B. FreeStyle™ 293-F-Zellen, Best.- Nr. R790-07) in definiertem, serumfreien FreeStyle™ 293 Expression Medium (Best.- Nr. 12338-018) und ist vorgesehen für die Verwendung mit dem FreeStyle™ 293 Expression System (Best.- Nr. K9000-01). 293fectin™ Transfektionsreagenz bietet die folgenden Vorteile:Spezifikation
Etablierte Zelllinien | |
Lipid-basierte Transfektion | |
Transfektionsreagenz |
Plasmid-DNA | |
293fectin™ | |
Ja |