Learn More
3M™ Schutzbrille aus Polycarbonat der Serie 2890
20.06 CHF - 231.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001 |
---|---|
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
UV-Schutz | Ja |
Produktcode | Marke | Linsenbeschichtung | Einzelheiten zur Belüftung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Linsenbeschichtung | Einzelheiten zur Belüftung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12672605
|
3M™
7000032483 |
Beschlagfrei | Versiegelt |
24.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12642605
|
3M™
7000061924 |
Beschlagfrei, Kratzfest | Versiegelt |
22.60 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12652605
|
3M™
7000032481 |
Beschlagfrei | Indirekte Belüftung |
27.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10361910
|
3M™
7000032480 |
Kratzfest | Indirekte Belüftung | N/A | ||||||
13458997
|
3M™
7000032480 |
Kratzfest | Indirekte Belüftung |
231.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Diese klassische Vollsichtbrille zeichnet sich durch ihre sehr schmale und komfortable Passform aus. Sie ist sowohl mit Acetat- als auch mit Polycarbonatscheiben und optional mit Belüftungs schlitzen erhältlich. Ein Beschlagen der Sichtscheibe beim Arbeiten in hoher Luftfeuchtigkeit wird durch die Belüftungsschlitze reduziert.Die Vorteile im Überblick:
Sehr schmale und komfortable Form
Seitliche Rillen ermöglichen das Tragen über einer Korrektionsbrille
Breites, leicht anpassbares Kopfband
Anti-Scratch (Anti-Kratz), Anti-Fog (Anti-Beschlag)- Beschichtung
Optional mit indirekter Belüftung erhältlich
Verstellbares Bandgelenk, ermöglicht optimalen Sitz
Sehr gut kompatibel mit 3M Halbmasken (z.B. 6000er-, 4000er- oder Aura 9300+ Serie)
Beschreibung: 3M 2890 Vollsichtbrille AF/UV, A, klar getönt, mit indirekter Belüftung
Spezifikation
EN 166:2001 | |
Durchsichtig | |
Je 1 | |
Ja |