Learn More
3M™ Schutzbrille aus Polycarbonat der Serie 2890
Marke: 3M™ 7000032481
12.69 CHF gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese klassische Vollsichtbrille zeichnet sich durch ihre sehr schmale und komfortable Passform aus. Sie ist sowohl mit Acetat- als auch mit Polycarbonatscheiben und optional mit Belüftungs schlitzen erhältlich. Ein Beschlagen der Sichtscheibe beim Arbeiten in hoher Luftfeuchtigkeit wird durch die Belüftungsschlitze reduziert.Die Vorteile im Überblick:
Sehr schmale und komfortable Form
Seitliche Rillen ermöglichen das Tragen über einer Korrektionsbrille
Breites, leicht anpassbares Kopfband
Anti-Scratch (Anti-Kratz), Anti-Fog (Anti-Beschlag)- Beschichtung
Optional mit indirekter Belüftung erhältlich
Verstellbares Bandgelenk, ermöglicht optimalen Sitz
Sehr gut kompatibel mit 3M Halbmasken (z.B. 6000er-, 4000er- oder Aura 9300+ Serie)
Beschreibung: 3M 2890 Vollsichtbrille AF/UV, A, klar getönt, mit indirekter Belüftung
Spezifikation
EN 166:2001 | |
Transparent | |
Bauwesen, Labore | |
Indirekte Belüftung |
Beschlagfrei | |
Schutzbrillen | |
Je 1 | |
Ja |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Schutzbrille aus Polycarbonat der Serie 2890 > Linsentönung: Klar; Linsenbeschichtung: Beschlagfrei
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur