Learn More
3M™ Schutzbrille mit Scheiben aus Polycarbonat, Serie 2840
Marke: 3M™ 7000032461
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Schutzbrille im exklusiven Design hat einen Augenbrauenschutz und schliesst eng am Gesicht ab. Vielfältige Einstellmöglichkeiten sorgen für einen hohen Tragekomfort und exzellente Kompatibilität mit 3M Partikelmasken.Die Vorteile im Überblick:
Augenbrauenschutz für höhere Sicherheit
Polycarbonat-Scheiben bieten eine gute Stossfestigkeit
3-stufig einstellbare Bügellänge
Anti-Scratch (Anti-Kartz), Anti-Fog (Anti-Beschlag) -Beschichtung
Individuell verstellbare Scheibenneigung
Weiche Bügelenden
Exzellente Kompatibilität mit 3M Partikelmasken (z. B. Faltmasken Serie Aura 9300+)
Beschreibung: 3M2840 Schutzbrille AS/AF/UV, PC, klar getönt
Spezifikation
EN 166:2001 | |
Bernsteinfarben | |
Bauwesen, Pharmazeutika | |
Je 1 | |
Polycarbonat |
Beschlagfrei, Kratzfest | |
Schutzbrille | |
Silber | |
Verstellbare Länge |
7000032461
DateigrößeVersion: 230.2 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Schutzbrille mit Scheiben aus Polycarbonat, Serie 2840 > Linsentönung:Gelb; Rahmenfarbe:Silber; Linsenbeschichtung:Kratzschutz und Beschlagschutz
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur