Learn More
3M™ Schutzbrille mit Scheiben aus Polycarbonat, Serie 2840
Click to view available options
Linsenfärbung:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Spiegel
Packungsgröße:
1 Stück
20 Stück
Beschreibung
Die Schutzbrille im exklusiven Design hat einen Augenbrauenschutz und schliesst eng am Gesicht ab. Vielfältige Einstellmöglichkeiten sorgen für einen hohen Tragekomfort und exzellente Kompatibilität mit 3M Partikelmasken.
Die Vorteile im Überblick:
Augenbrauenschutz für höhere Sicherheit
Polycarbonat-Scheiben bieten eine gute Stossfestigkeit
3-stufig einstellbare Bügellänge
Anti-Scratch (Anti-Kartz), Anti-Fog (Anti-Beschlag) -Beschichtung
Individuell verstellbare Scheibenneigung
Weiche Bügelenden
Exzellente Kompatibilität mit 3M Partikelmasken (z. B. Faltmasken Serie Aura 9300+)
Beschreibung: 3M2840 Schutzbrille AS/AF/UV, PC, klar getönt
Die Vorteile im Überblick:
Augenbrauenschutz für höhere Sicherheit
Polycarbonat-Scheiben bieten eine gute Stossfestigkeit
3-stufig einstellbare Bügellänge
Anti-Scratch (Anti-Kartz), Anti-Fog (Anti-Beschlag) -Beschichtung
Individuell verstellbare Scheibenneigung
Weiche Bügelenden
Exzellente Kompatibilität mit 3M Partikelmasken (z. B. Faltmasken Serie Aura 9300+)
Beschreibung: 3M2840 Schutzbrille AS/AF/UV, PC, klar getönt
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001 |
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Produkttyp | Schutzbrille |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bauwesen, Pharmazeutika |
Rahmenfarbe | Silber |
Anzahl pro Packung | 20/Packung |
Art des Seitenschilds | Verstellbare Länge |
Lens Material | Polycarbonat |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Schutzbrille mit Scheiben aus Polycarbonat, Serie 2840 >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur