Learn More
BINDER™ Räumliche Temperatur- und Feuchtemessung nach DIN12880
Räumliche Temperatur- und Feuchtemessung nach DIN12880 - inklusive Zertifikat, 27 Messpunkte Temperatur und 1 Messpunkte Feuchte, bei 25 °C / 60 % r.F. oder bei einem vorgegebenen Wertepaar
Marke: BINDER™ DL30-0427
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Inklusive Zertifikat
- Feuchtigkeitsmesspunkt in der Mitte der Kammer
- Bei 25 °C, 60 % RF oder angegebenen Werten
Spezifikation
BINDER Schränke Serien MKF, KMF, KBF, KBF P, KBF LQC, MKFT | |
Temperatur und Feuchtigkeit 27 Messpunkte | |
Temperatur- und Feuchtigkeitsmessung |
Messung von Temperatur und Feuchte nach DIN 12880 – mit Zertifikat (27 Temperaturmessstellen und 1 Feuchtemessstelle, bei 25°C/60 % rF (oder bei vorgegebenen Werten)) | |
Kalibrierungszertifikat |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Räumliche Temperatur- und Feuchtemessung nach DIN12880 > 27 Messpunkte; zur Verwendung mit: Serien MKF, KMF, KBF, KBF P, KBF LQC, MKFT
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur