Learn More
Axygen™ Axygen™ 250 μl-Automationsspitzen für Agilent™/Velocity 11 VPrep™ und Bravo, 96 Spitzenformat
Für den Einsatz mit Agilent/Velocity11 Automatisierungssystemen
Marke: Axygen™ VT-250-R-LAB
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
- Transparentes Polypropylen
- Maxymum Recovery™ für verbesserte Genauigkeit und Präzision bei gleichzeitiger Reduzierung von Probenverlusten
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Nicht-pyrogen
- Steril oder unsteril erhältlich
Spezifikation
250 μl | |
Unsteril | |
ANSI | |
Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen | |
Racks | |
SBS-Box | |
Agilent™/Velocity VPrep™ 8LT, Agilent™/Velocity VPrep™ 96LT, Agilent™ Bravo™ 96LT |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Nicht-pyrogenisch, mit Etikett unten | |
Automatisierung | |
50 Boxen/Karton | |
Polypropylen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ 250 μl-Automationsspitzen für Agilent™/Velocity 11 VPrep™ und Bravo, 96 Spitzenformat > 250 μl; Spitzenformat: 96; Ungefiltert; Unsteril; mit Bodenetikett
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur