Learn More
Axygen™ Axygen™ 250 μl-Automationsspitzen für Agilent™/Velocity 11 VPrep™ und Bravo, 96 Spitzenformat
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Für den Einsatz mit Agilent/Velocity11 Automatisierungssystemen
Marke:  Axygen™ VT-250-R-LAB
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12716659
  • 398.76 CHF / 4800 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Spitzen werden nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
  • Transparentes Polypropylen
  • Maxymum Recovery™ für verbesserte Genauigkeit und Präzision bei gleichzeitiger Reduzierung von Probenverlusten
  • Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Nicht-pyrogen
  • Steril oder unsteril erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
250 μl
Unsteril
ANSI
Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen
Racks
SBS-Box
Agilent™/Velocity VPrep™ 8LT, Agilent™/Velocity VPrep™ 96LT, Agilent™ Bravo™ 96LT
Ungefiltert
Durchsichtig
DNAse-/RNAse-frei
Nicht-pyrogenisch, mit Etikett unten
Automatisierung
50 Boxen/Karton
Polypropylen
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ 250 μl-Automationsspitzen für Agilent™/Velocity 11 VPrep™ und Bravo, 96 Spitzenformat > 250 μl; Spitzenformat: 96; Ungefiltert; Unsteril; mit Bodenetikett