Learn More
Fisherbrand™ 24 mm-Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 24-400-Gewinde, angebrachtes Septum
60.50 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Kein zeitaufwändiger und komplizierter Zusammenbau
- Keine Kontamination der Einlage durch Schweiß oder Fett, die normalerweise durch manuellen Zusammenbau verursacht wird
- Zahlreiche unterschiedliche Septenmaterialien für fast alle Anwendungen
Spezifikation
PTFE/Butyl | |
24 mm | |
Lagerung | |
2,5 mm | |
24 mm |
Weiß, Grau, Rot | |
Polypropylen | |
100 | |
Schraube | |
24-400 Fläschchen mit Schraubgewinde |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 24 mm-Schraubdichtung aus PP, weiß, oben geschlossen, 24-400-Gewinde, angebrachtes Septum > Butyl/PTFE rot/grau ,2.5 mm Dicke ,55° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur