Learn More
Fisherbrand™ 24 mm PP-Schraubverschluss, weiß, 24-400 Gewinde
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
14.25 CHF - 23.24 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Außendurchmesser (metrisch) | 24 mm |
Material | Polypropylen |
Menge | 100 |
Verschlussgröße | ND24 |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10590053
|
Fisherbrand™
24 08 0403 |
Mittelloch |
14.25 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10759644
|
Fisherbrand™
24 08 0592 |
Oben geschlossen |
23.24 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- 24-mm-PP-Schraubverschluss
- Weiß
Spezifikation
Weiß | |
Polypropylen | |
ND24 |
24 mm | |
100 |