Learn More
Fisherbrand™ 24 mm PP-Schraubverschluss, weiß, 24-400 Gewinde
Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Marke:  Fisherbrand™ 24 08 0592
14.14 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24362" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10759644
  • 23.75 CHF / 100 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 24-mm-PP-Schraubverschluss
  • Weiß
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Polypropylen
Oben geschlossen
24 mm
100
ND24
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 24 mm PP-Schraubverschluss, weiß, 24-400 Gewinde > Geschlossene Oberseite, weiß