Learn More
uvex 2111 Whisper+ Detec Reusable Ear Plugs
The smooth, dirt-repellent surface of whisper ear plugs can easily be cleaned with soap and water to prevent potential ear injuries caused by dirt particles. Easily detectable, both visually and by machines, due to their striking blue color and integrated metal ball.
124.00 CHF - 132.00 CHF
Spezifikation
Enthält Etui im Taschenformat
Farbe Blau
ANSI S3.1974 Nein
Größe Standard
Modell Whisper+ Detec
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
17220332
Unterlagen ansehen
uvex
2111239
Ohrstöpsel-Box
132.00 CHF
50 Paare
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17230332
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
uvex
2111260
Mini-Box
124.00 CHF
50 Paare
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Corded ear plugs can be worn comfortably around the neck in low-noise areas
  • Smooth, dirt-repellent surface can easily be cleaned with soap and water
  • Integrated metal parts and bright blue color are used for identification during production
  • Meets standard EN 352-2 with additional requirements S, V, W, and E1
  • Clear box is included for hygienic storage when not in use
EN 352 Additional Requirements
  • S - Signal hearing in railway track superstructure construction
  • V - Signal hearing in road traffic
  • W - Warning signal hearing, general
  • E1 - Signal hearing for locomotive drivers in railway operations
Spezifikation
Spezifikation
Etui im Taschenformat
Nein
Whisper+ Detec
27 dB
Oval
Wiederverwendbar
Nein
S, V, W, E1
Blau
Standard
50
Mit Trageband
Ear Plugs
Ja
EN 352-2
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex 2111 Whisper+ Detec Reusable Ear Plugs