Learn More
uvex 2111 Whisper+ Detec Reusable Ear Plugs
The smooth, dirt-repellent surface of whisper ear plugs can easily be cleaned with soap and water to prevent potential ear injuries caused by dirt particles. Easily detectable, both visually and by machines, due to their striking blue color and integrated metal ball.
Marke:  uvex 2111260
78.61 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17230332
  • 124.00 CHF / 50 Paare
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Beschreibung
  • Die mit einer Schnur versehenen Ohrstöpsel können in weniger lauten Bereichen bequem um den Hals getragen werden
  • Die glatte, schmutzabweisende Oberfläche lässt sich leicht mit Wasser und Seife reinigen
  • Integrierte Metallteile und hellblaue Farbe zur Identifikation während der Produktion
  • Erfüllt die Norm EN 352-2 mit den Zusatzanforderungen S, V, W und E1
  • Durchsichtige Box enthalten, für die hygienische Lagerung bei Nichtgebrauch
EN 352 Zusatzanforderungen
  • S – Signalhören im Gleisoberbau
  • V – Signalhören im Straßenverkehr
  • W – Warnsignal hören, allgemein
  • E1 – Signalhören für Triebfahrzeugführer und Lokrangierführer im Eisenbahnbetrieb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Standard
Mini-Box
27 dB
Oval
Wiederverwendbar
Nein
S, V, W, E1
Nein
Whisper+ Detec
50
Mit Trageband
Ear Plugs
Ja
EN 352-2
Etui im Taschenformat
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex 2111 Whisper+ Detec Reusable Ear Plugs > Mini-Box