Learn More
Fisherbrand™ 20-mm-Bördeldichtung, Silber, magnetische Kappe, montiertes Septum, hohe Temperatur
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke:  Fisherbrand™ 20 03 3056
897.75 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16308387
  • 950.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 16-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ultrahochtemperaturdichtung
  • 20mm
  • Bördelkappe aus Stahl
  • Silber
  • 5 mm Mittelloch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silikon/PTFE
20 mm
Headspace
3 mm
Dunkelrot, Transparent, Silber
Stahl
100
Bördelverschluss