Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördelverschluss, goldfarben, magnetische Kappe, 8 mm Mittelloch, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke: Fisherbrand™ 20 03 1246
1089.87 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 20 mm
- Verschluss
- Magnetisch
- Kappe
- Gold
- 8 mm Mittelloch
- Kombinationsversiegelung
Spezifikation
Silikon/PTFE | |
20 mm | |
SPME | |
1,5 mm |
Blau, Weiß, Gold | |
Stahl | |
100 | |
Bördelverschluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20 mm Bördelverschluss, goldfarben, magnetische Kappe, 8 mm Mittelloch, angebrachtes Septum > Silikon/PTFE weiß/blau ,1.5 mm Dicke ,55° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur