Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördelverschluss, goldfarben, magnetische Kappe, 8 mm Mittelloch, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke: Fisherbrand™ 20 03 0975
720.32 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Description
- 20 mm
- Verschluss
- Magnetisch
- Kappe
- Gold
- 8 mm Mittelloch
- Kombinationsversiegelung
Spécification
Silikon/PTFE | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm | |
20 mm |
Gold, Blau transparent, Transparent | |
Stahl | |
100 | |
Bördel (magnetisch) | |
20 mm Vials mit Crimprand |
Suggestions de produits
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Promotions
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.