Learn More
Microspec™ L-förmige Verteiler
Verfügt über glatte Kanten, die ein Einreißen und Eingraben in Agar vermeiden
Marke:  Microspec™ E10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15742125
  • 25.32 CHF / 500 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus hochschlagfestem Polystyrol
  • Volle Länge zur Vermeidung von Kontamination
  • Einwegprodukt
  • Unter sterilen, aseptischen Bedingungen hergestellt
  • Ideal für Bakterienzählungen
Spezifikation
Spezifikation
Ja
5.5 Zoll
Microseal-Beutel
Hochschlagfestes Polystyrol
Unter aseptischen Bedingungen hergestellt
Blau
140 mm
500
Impfprodukt
Name des Produkts
Microspec™ L-förmige Verteiler > Anzahl pro Karton: 500