Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördelverschluss, goldfarben, magnetische Kappe, 8 mm Mittelloch, angebrachtes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke:  Fisherbrand™ 20 03 1481
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15294977
  • 419.00 CHF / 1000 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 20 mm
  • Verschluss
  • Magnetisch
  • Kappe
  • Gold
  • 8 mm Mittelloch
  • Kombinationsversiegelung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
PTFE/Butyl
20 mm
Headspace
1,3 mm
Grau, Rot, Gold lackiert
Stahl
100
Bördelverschluss
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20 mm Bördelverschluss, goldfarben, magnetische Kappe, 8 mm Mittelloch, angebrachtes Septum > Butyl/PTFE rot/grau ,1.3  mm Dicke ,55° Shore A