Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördelverschluss, goldfarben, magnetische Kappe, 5 mm Mittelloch, zusammengesetztes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
308.00 CHF - 1210.00 CHF
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 20 mm
Material Stahl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Headspace
Menge 100
Dicke (metrisch) 3 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material (Auskleidung) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10472804
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
20 03 0665
Blau transparent, Durchsichtig, Gold Silikon/PTFE Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11821603
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
20 03 0710
Blau, Grau, Gold Pharma-Fix-Septen (Butyl/PTFE)
704.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11815040
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
20 03 0670
Silber, Weiß, Gold Silikon/Aluminium
1210.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10182174
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
20 03 0698
Grau, Gold PTFE/Butyl
495.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11825040
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
20 03 0711
Dunkelgrau, Gold Butyl
308.00 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 20 mm
  • Verschluss
  • Magnetisch
  • Kappe
  • Gold
  • 5 mm Mittelloch
Spezifikation
Spezifikation
20 mm
Headspace
3 mm
Stahl
100
Bördelverschluss
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20 mm Bördelverschluss, goldfarben, magnetische Kappe, 5 mm Mittelloch, zusammengesetztes Septum