Learn More
Fisherbrand™ 20 mm Bördelverschluss, goldfarben, magnetische Kappe, 5 mm Mittelloch, zusammengesetztes Septum
Die vorab zusammengesetzten Verschlusskappen und Septa sind anwenderfreundlich und minimieren die Kontaminationen bei der Handhabung.
Marke: Fisherbrand™ 20 03 0665
902.50 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- 20 mm
- Verschluss
- Magnetisch
- Kappe
- Gold
- 5 mm Mittelloch
Spezifikation
Silikon/PTFE | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Blau transparent, Durchsichtig, Gold | |
Stahl | |
100 | |
Bördelverschluss |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 20 mm Bördelverschluss, goldfarben, magnetische Kappe, 5 mm Mittelloch, zusammengesetztes Septum > Silikon/PTFE transparent blau/transparent ,3.0 mm dick ,45° Shore A
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur