Learn More
Heathrow Scientific™ Objektträgertabletts aus Pappe mit 20 Plätzen
Entfernen Sie die Objektträger ganz einfach mit der praktischen Daumenrille. Heathrow Scientific™ Objektträgertabletts aus Pappe mit 20 Plätzen maximieren den Probenschutz mit vertieften horizontalen Fächern.
635.00 CHF - 685.00 CHF
Spezifikation
Typ | Aufbewahrungstablett für Objektträger |
---|---|
Kammern | 20 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sicheres Arbeiten, Transportieren und kurzzeitiges Aufbewahren von Objektträgern |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikroskopobjektträger |
Höhe (angloamerikanisch) | 0,4 in. |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15549811
|
Heathrow Scientific™
HS120196 |
Rot |
685.00 CHF
72 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15559811
|
Heathrow Scientific™
HS120197 |
Gelb |
635.00 CHF
72 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Die horizontalen Fächer sind eingelassen, um die Proben zu schützen, wenn die Abdeckung geschlossen ist
- Mit Daumenschnitt für einfaches Entfernen der Objektträger
- Für 20 Objektträger in Standardgröße
- Einwegprodukt
Spezifikation
Aufbewahrungstablett für Objektträger | |
Sicheres Arbeiten, Transportieren und kurzzeitiges Aufbewahren von Objektträgern | |
0,4 in. | |
8,2 in. | |
Pappe | |
13,4 in. |
20 | |
Mikroskopobjektträger | |
0,9 cm | |
20,8 cm | |
Rechteckig | |
34,1 cm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heathrow Scientific™ Objektträgertabletts aus Pappe mit 20 Plätzen