Learn More
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
165.00 CHF - 602.80 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 109074-67-1
Summenformel C5H8F3N
Molekulargewicht (g/mol) 139.12
InChI-Schlüssel VINAMCOZNJHNIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl pyrrolidine, 2-trifluoromethyl-pyrrolidine, dl-2-trifluoromethylpyrrolidine, pyrrolidine,2-trifluoromethyl, pyrrolidine, 2-trifluoromethyl, +/--2-trifluoromethyl pyrrolidine, acmc-20dptq, acmc-1cih7, 2-trifluoromethyl tetrahydropyrrole
PubChem CID 2782839
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)pyrrolidin
SMILES C1CC(NC1)C(F)(F)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15284398
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
454810010
1 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15294398
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
454810050
5 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals