Learn More
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15284398 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109074-67-1
Summenformel C5H8F3N
Molekulargewicht (g/mol) 139.12
InChI-Schlüssel VINAMCOZNJHNIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-trifluoromethyl pyrrolidine, 2-trifluoromethyl-pyrrolidine, dl-2-trifluoromethylpyrrolidine, pyrrolidine,2-trifluoromethyl, pyrrolidine, 2-trifluoromethyl, +/--2-trifluoromethyl pyrrolidine, acmc-20dptq, acmc-1cih7, 2-trifluoromethyl tetrahydropyrrole
PubChem CID 2782839
IUPAC-Name 2-(Trifluormethyl)pyrrolidin
SMILES C1CC(NC1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Dichte 1.2100g/mL
Siedepunkt 110.0°C to 112.0°C
Flammpunkt 26°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Relative Dichte 1.21
Formelmasse 139.12
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
2-(Trifluoromethyl)pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >