Learn More
2-Phenyl-2-pentenal, (E)+(Z), 90+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11430214
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Phenyl-2-pentenal, (E)+(Z), 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11430214
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11430214
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13635.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3491-63-2
Summenformel C11H12O
Molekulargewicht (g/mol) 160.216
MDL-Nummer MFCD00051835
InChI-Schlüssel YPAJRUMMODCONM-IZZDOVSWSA-N
Synonym 2-phenyl-2-pentenal, 2z-2-phenylpent-2-enal
PubChem CID 15310469
IUPAC-Name (Z)-2-Phenylpent-2-enal
SMILES CCC=C(C=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenyl-2-pentenal
Namenshinweis (E)+(Z)
Dichte 1.005
Siedepunkt 124°C to 126°C (14 mmHg)
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.551
Menge 25 g
Beilstein 1859032
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 160.22
Reinheit (%) ≥90%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10240293 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 Catalog NumberA13635.14,A13635.06
Chargennummer10242598 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/08/2022 Catalog NumberA13635.14,A13635.06
Chargennummer10239118 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA13635.14,A13635.06
Chargennummer10225912 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2020 Catalog NumberA13635.14,A13635.06
Chargennummer10146128 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2020 Catalog NumberA13635.14,A13635.06
Name des Produkts
2-Phenyl-2-pentenal, (E)+(Z), 90+%, Thermo Scientific Chemicals >