Learn More
2-Phenyl-2-pentenal, (E)+(Z), 90+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11420214
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Phenyl-2-pentenal, (E)+(Z), 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420214
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11420214
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13635.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3491-63-2
Summenformel C11H12O
Molekulargewicht (g/mol) 160.216
MDL-Nummer MFCD00051835
InChI-Schlüssel YPAJRUMMODCONM-IZZDOVSWSA-N
Synonym 2-phenyl-2-pentenal, 2z-2-phenylpent-2-enal
PubChem CID 15310469
IUPAC-Name (Z)-2-Phenylpent-2-enal
SMILES CCC=C(C=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenyl-2-pentenal
Namenshinweis (E)+(Z)
Dichte 1.005
Siedepunkt 124°C to 126°C (14 mmHg)
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.551
Menge 5 g
Beilstein 1859032
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 160.22
Reinheit (%) ≥90%
Name des Produkts
2-Phenyl-2-pentenal, (E)+(Z), 90+%, Thermo Scientific Chemicals >