Learn More
2-Phenyl-2-Butenal, (E)+(Z), 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11422257
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Phenyl-2-Butenal, (E)+(Z), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422257
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11422257
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14185.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 4411-89-6 | C10H10O | 146.19 g/mol
2-Phenyl-2-butenal is used as a food additive. It is also used as intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Phenyl-2-butenal wird als Lebensmittelzusatzstoff verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Öl und Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4411-89-6
Summenformel C10H10O
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
MDL-Nummer MFCD00053158
InChI-Schlüssel DYAOGZLLMZQVHY-MBXJOHMKSA-N
Synonym 2-phenyl-2-butenal, 2-phenylcrotonaldehyde, 2-phenylbutenal, alpha-phenylcrotonaldehyde, unii-n8emo6yrv9, e-2-phenylbut-2-enal, 2-butenal, 2-phenyl, alpha-ethylidenebenzeneacetaldehyde, n8emo6yrv9, e-2-phenyl-2-butenal
PubChem CID 6429333
IUPAC-Name (E)-2-Phenylbut-2-enal
SMILES C\C=C(\C=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Phenyl-2-butenal
Namenshinweis (E)+(Z)
Siedepunkt 115°C (15 mmHg)
Brechungsindex 1.561
Menge 25 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in oil and ethanol. Insoluble in water.
Formelmasse 146.19
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
2-Phenyl-2-Butenal, (E)+(Z), 97 %, Thermo Scientific Chemicals >