Learn More
2-Okten-4-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4643-27-0 | C8H14O | 126.199 g/mol
60.65 CHF - 233.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 4643-27-0
Summenformel C8H14O
Molekulargewicht (g/mol) 126.199
MDL-Nummer MFCD00061023
InChI-Schlüssel FMDLEUPBHMCPQV-GQCTYLIASA-N
Synonym 2-octen-4-one, propenyl butyl ketone, butyl propenyl ketone, unii-c9nb51lmxt, 2-octen-4-one natural, fema no. 3603, c9nb51lmxt, e-oct-2-en-4-one, 2e-oct-2-en-4-one, 2e-2-octen-4-oneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5365891
IUPAC-Name (E)-oct-2 -en-4-on
SMILES CCCCC(=O)C=CC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11405906
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22250.03
1 g
60.65 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11415906
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22250.06
5 g
233.00 CHF
5 Gramm
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Reactant in the rhodium-catalyzed asymmetric ring opening of oxabicyclic alkenes with organoboronic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktant in der rhodium-katalysierten asymmetrischen Ringöffnung von oxabicyclischen Alkenen mit Organoboronsäuren.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H226
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P264b-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
Gehäuse H226-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:KETONE, FLÜSSIG, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 225-071-7
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
2-Okten-4-on, 97 %, Thermo Scientific Chemicals