Beschreibung
Reactant in the rhodium-catalyzed asymmetric ring opening of oxabicyclic alkenes with organoboronic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reaktant in der rhodium-katalysierten asymmetrischen Ringöffnung von oxabicyclischen Alkenen mit Organoboronsäuren.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Octen-4-one |
Dichte | 0.85 |
Siedepunkt | 65°C (15 mmHg) |
Flammpunkt | 58°C (136°F) |
Brechungsindex | 1.445 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN1224 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 126.2 |
Reinheit (%) | 97% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10220373 | Analysenzertifikat | 05/03/2024 | B22250.06,B22250.03 |
10165994 | Analysenzertifikat | 05/03/2024 | B22250.06,B22250.03 |
10220373 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B22250.06,B22250.03 |
J7752B | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B22250.06,B22250.03 |
10165994 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B22250.06,B22250.03 |