Learn More
2-O-alpha-D-Glucopyranosyl-L-Ascorbinsäure, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15448019
Zum Warenkorb hinzufügen
2-O-alpha-D-Glucopyranosyl-L-Ascorbinsäure, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15448019
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15448019
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J66601.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
2-O-alpha-D-Glucopyranosyl-L-ascorbic acid reduce the free radicals that result from UV irradiation of the skin, and significantly reduce cell damage and photo-aging. It also promotes collagen synthesis. It can function as an antioxidant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-O-Alpha-D-Glucopyranosyl-L-Ascorbinsäure reduziert freie Radikale, die durch UV-Bestrahlung der Haut entstehen sowie Zellschäden und lichtbedingte Alterung. Es fördert auch die Kollagensynthese. Es kann als Antioxidans wirken.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (879 g/l) bei 25 °C.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 129499-78-1
Summenformel C12H18O11
Molekulargewicht (g/mol) 338.265
MDL-Nummer MFCD23701380
InChI-Schlüssel MLSJBGYKDYSOAE-DCWMUDTNSA-N
Synonym l-ascorbic acid 2-glucoside, aa-2g, unii-2v52r0nhxw, 2-o-alpha-d-glucopyranosyl-l-ascorbic acid, 2v52r0nhxw, l-ascorbic acid-2-glucoside, ascorbic acid 2-o-glucoside, ascorbyl glucoside, l-ascorbic acid 2-o-alpha-glucoside, l-ascorbicacid2-glucosideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 54693473
ChEBI CHEBI:81685
IUPAC-Name (2R)-2-[(1S)-1,2-Dihydroxyethyl]-3-Hydroxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(Hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2H-Furan-5-on
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2=C(C(OC2=O)C(CO)O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-O-alpha-D-Glucopyranosyl-L-ascorbic acid
Schmelzpunkt 158°C to 163°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. (879g/L) at 25°C.
Formelmasse 338.26
Reinheit (%) 99.5%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY08H072 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog NumberJ66601.03,J66601.06
ChargennummerW02A017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ66601.03,J66601.06
ChargennummerX24C032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ66601.03,J66601.06
ChargennummerY12A053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberJ66601.03,J66601.06
ChargennummerS08C007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberJ66601.03,J66601.06
Name des Produkts
2-O-alpha-D-Glucopyranosyl-L-Ascorbinsäure, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >