Learn More
2-Naphthoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2243-83-6 | C11H7ClO | 190.63 g/mol
61.30 CHF - 286.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 2243-83-6
Summenformel C11H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 190.63
MDL-Nummer MFCD00004093
InChI-Schlüssel XNLBCXGRQWUJLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthoyl chloride, 2-naphthalenecarbonyl chloride, 2-naphthoic chloride, 2-naphthoylchloride, beta-naphthoyl chloride, 2-napthoyl chloride, 2-chlorocarbonyl naphthalene, .beta.-naphthoyl chloride, .beta.-naphthalenecarbonyl chloride, beta-naphthalenecarbonyl chloride
PubChem CID 75246
IUPAC-Name Naphthalin-2-Carbonylchlorid
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10189439
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
376590100
10 g Glasflasche
61.30 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10873961
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
376590500
50 g Glasflasche
286.00 CHF
50 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
2-Naphthoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals