Learn More
2-Naphthoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10189439
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Naphthoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10189439 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10189439
Marke: Thermo Scientific Acros 376590100
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2243-83-6 | C11H7ClO | 190.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2243-83-6
Summenformel C11H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 190.63
MDL-Nummer MFCD00004093
InChI-Schlüssel XNLBCXGRQWUJLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthoyl chloride, 2-naphthalenecarbonyl chloride, 2-naphthoic chloride, 2-naphthoylchloride, beta-naphthoyl chloride, 2-napthoyl chloride, 2-chlorocarbonyl naphthalene, .beta.-naphthoyl chloride, .beta.-naphthalenecarbonyl chloride, beta-naphthalenecarbonyl chlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 75246
IUPAC-Name Naphthalin-2-Carbonylchlorid
SMILES C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 156.0°C to 158.0°C (7.0mmHg)
Chemischer Name oder Material 2-Naphthoyl chloride
Schmelzpunkt 49.0°C to 54.0°C
Farbe Braun bis Grau
Physikalische Form Kristalline Stückchen
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Strukturformel C10H7COCl
Flammpunkt >110°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in aceton
Formelmasse 190.63
Reinheit (%) 98%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0450478 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number376590500,376590100
ChargennummerA0441846 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2022 Catalog Number376590500,376590100
ChargennummerA0392648 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/07/2020 Catalog Number376590500,376590100
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Naphthoyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Name des Produkts
2-Naphthoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >