Learn More
2-Methylcyclohexanol, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11465313
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Methylcyclohexanol, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11465313
500 mL
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Artikelnummer. 11465313
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12877.AP
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 583-59-5 | C7H14O | 114.188 g/mol
2-Methylcyclohexanol is used in the preparation of acetic acid-(2-methyl-cyclohexyl ester) by reaction with acetic anhydride. Further, it is used to study the effect of organic solvents on epoxide hydrolase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methylcyclohexanol wird bei der Herstellung von Essigsäure-(2-Methyl-Cyclohexyl-Ester) durch Reaktion mit Essiganhydrid verwendet. Dient darüber hinaus zur Untersuchung der Wirkung organischer Lösungsmittel auf Epoxidhydrolase.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 583-59-5
Summenformel C7H14O
Molekulargewicht (g/mol) 114.188
MDL-Nummer MFCD00001443
InChI-Schlüssel NDVWOBYBJYUSMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 2-methyl, o-methylcyclohexanol, 1-methyl-2-cyclohexanol, 2-methyl-1-cyclohexanol, 2-methylcyclohexyl alcohol, cyclohexanol, o-methyl, cis-2-methylcyclohexanol, 2-methyl-cyclohexanol, 2-methylcyclohexanol, mixed isomersMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11418
IUPAC-Name 2-Methylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCCCC1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylcyclohexanol
Namenshinweis cis + trans
Schmelzpunkt -21°C
Dichte 0.929
Siedepunkt 163°C to 166°C
Flammpunkt 58°C (136°F)
Brechungsindex 1.462
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2617
Beilstein 1847535
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10250088 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/03/2024 Catalog NumberA12877.AP,A12877.0F
Chargennummer10243627 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/09/2022 Catalog NumberA12877.AP,A12877.0F
Chargennummer10240476 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2022 Catalog NumberA12877.AP,A12877.0F
Chargennummer10148221 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12877.AP,A12877.0F
Chargennummer10215256 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12877.AP,A12877.0F
Name des Produkts
2-Methylcyclohexanol, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >