Learn More
2-Methylcyclohexanol, 99 %, Gemisch aus cis und trans, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10522191
Verfügbar ab: 01-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Methylcyclohexanol, 99 %, Gemisch aus cis und trans, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10522191 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Packungsgröße:
1 KG
2.50 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 10522191
Marke: Thermo Scientific Acros 166892500
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 583-59-5 | C7H14O | 114.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 583-59-5
Summenformel C7H14O
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
MDL-Nummer MFCD00001443
InChI-Schlüssel NDVWOBYBJYUSMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 2-methyl, o-methylcyclohexanol, 1-methyl-2-cyclohexanol, 2-methyl-1-cyclohexanol, 2-methylcyclohexyl alcohol, cyclohexanol, o-methyl, cis-2-methylcyclohexanol, 2-methyl-cyclohexanol, 2-methylcyclohexanol, mixed isomersMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 11418
IUPAC-Name 2-Methylcyclohexan-1-ol
SMILES CC1CCCCC1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylcyclohexanol
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -38.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9300g/mL
Siedepunkt 163.0°C to 166.0°C
Flammpunkt 58°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H10OH
Brechungsindex 1.4615 to 1.4635
Menge 250 g
Beilstein 06, 11
Fieser 08,303
Relative Dichte 0.93
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0460063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2024 Catalog Number166890010,166892500,166890025
ChargennummerA0406108 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number166890010,166892500,166890025
ChargennummerA0446381 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/10/2022 Catalog Number166890010,166892500,166890025
ChargennummerA0438644 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2022 Catalog Number166890010,166892500,166890025
ChargennummerA0410136 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2022 Catalog Number166890010,166892500,166890025
Name des Produkts
2-Methylcyclohexanol, 99 %, Gemisch aus cis und trans, Thermo Scientific Chemicals >