Learn More
2-Methylbutan, Puriss. p.a., ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
puriss. p. a., ≥99.5 % (GC)
242.15 CHF - 456.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 78-78-4 |
---|---|
Summenformel | C5H12 |
Molekulargewicht (g/mol) | 72.15 |
MDL-Nummer | MFCD00009338 |
InChI-Schlüssel | QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Isopentan, Isoamylhydrid, Butan, 2-Methyl, Dimethylethylmethan, Ethyldimethylmethan, 1,1,2-Trimethylethan, Iso-Pentan, 1,1-Dimethylpropan, Butane, iso-c5h12 |
PubChem CID | 6556 |
ChEBI | CHEBI:30362 |
IUPAC-Name | 2-Methylbutan |
SMILES | CCC(C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15655880
|
Honeywell Riedel-de Haën
59070-1L |
1 l | Glasflasche |
242.15 CHF
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15665880
|
Honeywell Riedel-de Haën
59070-2.5L |
2.5 l | Glasflasche | N/A | |||||
Beschreibung
- Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
- Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
Chemische Identifikatoren
78-78-4 | |
72.15 | |
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N | |
6556 | |
2-Methylbutan |
C5H12 | |
MFCD00009338 | |
Isopentan, Isoamylhydrid, Butan, 2-Methyl, Dimethylethylmethan, Ethyldimethylmethan, 1,1,2-Trimethylethan, Iso-Pentan, 1,1-Dimethylpropan, Butane, iso-c5h12 | |
CHEBI:30362 | |
CCC(C)C |
Spezifikation
2-Methylbutan | |
-160 °C | |
28 °C | |
788 °F | |
CH3CH2CH(CH3)2 | |
MFCD00009338 | |
1730723 | |
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N | |
2-Methylbutan | |
6556 | |
CHEBI:30362 | |
11.17 psi (20 °C) |
78-78-4 | |
0.62 g/ml bei 25 °C | |
−51 °C (−59.8 °F) | |
C5H12 | |
1.354 | |
UN1265 | |
Isopentan, Isoamylhydrid, Butan, 2-Methyl, Dimethylethylmethan, Ethyldimethylmethan, 1,1,2-Trimethylethan, Iso-Pentan, 1,1-Dimethylpropan, Butane, iso-c5h12 | |
CCC(C)C | |
72.15 | |
2.6 (vs. Luft) | |
72.15 mol | |
≥ 99.5 % (GC) |
Sicherheit und Handhabung
P210-P261-P273-P301 + P310-P331
missing translation for 'dotInformation' : Klasse 3 – PG 1 – Pentane
missing translation for 'rtecsNumber' : 201-142-8
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- 2-Methylbutane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: isopentane