Learn More
2-Methylbutan, Puriss. p.a., ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Artikelnummer. 15665880
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
puriss. p. a., ≥99.5 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-78-4
Summenformel C5H12
Molekulargewicht (g/mol) 72.15
MDL-Nummer MFCD00009338
InChI-Schlüssel QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isopentan, Isoamylhydrid, Butan, 2-Methyl, Dimethylethylmethan, Ethyldimethylmethan, 1,1,2-Trimethylethan, Iso-Pentan, 1,1-Dimethylpropan, Butane, iso-c5h12
PubChem CID 6556
ChEBI CHEBI:30362
IUPAC-Name 2-Methylbutan
SMILES CCC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methylbutan
Schmelzpunkt -160 °C
Dichte 0.62 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 28 °C
Flammpunkt −51 °C (−59.8 °F)
Zündpunkt 788 °F
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH(CH3)2
Brechungsindex 1.354
Menge 2.5 l
UN-Nummer UN1265
Beilstein 1730723
Dampfdichte 2.6 (vs. Luft)
Formelmasse 72.15 mol
Dampfdruck 11.17 psi (20 °C)
Reinheit (%) ≥ 99.5 % (GC)