Learn More
2-Methyl-6-nitrobenzoxazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11400547
Zum Warenkorb hinzufügen
2-Methyl-6-nitrobenzoxazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400547
25 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11400547
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22415.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
2-Methyl-6-nitrobenzoxazole is used as a flavoring agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methyl-6-Nitrobenzoxazol wird als Aromastoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ölen. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5683-43-2
Summenformel C8H6N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 178.147
MDL-Nummer MFCD00022848
InChI-Schlüssel DPVZLXWUFYMLBK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79766
IUPAC-Name 2-Methyl-6-Nitro-1,3-Benzoxazol
SMILES CC1=NC2=C(O1)C=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-6-nitrobenzoxazole
Schmelzpunkt 154°C to 156°C
Menge 25 g
Synonym 2-methyl-6-nitrobenzoxazole, benzoxazole, 2-methyl-6-nitro, acmc-1azgy, 2-methyl-6-nitro-benzoxazole, benzoxazole,2-methyl-6-nitro, 2-methyl-6-nitrobenzo d oxazole
Löslichkeitsinformationen Soluble in oils. Insoluble in water.
Formelmasse 146.17
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10246122 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberB22415.06,B22415.14
Chargennummer10200386 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22415.06,B22415.03,B22415.14,B22415.22
ChargennummerI3727A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22415.06,B22415.03,B22415.14,B22415.22
ChargennummerI7867A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22415.06,B22415.03,B22415.14,B22415.22
Chargennummer10184605 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22415.06,B22415.03,B22415.14,B22415.22
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Methyl-6-nitrobenzoxazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >