Learn More
2-Methyl-6-nitrobenzoxazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
2-Methyl-6-nitrobenzoxazole is used as a flavoring agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Methyl-6-Nitrobenzoxazol wird als Aromastoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ölen. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
2-Methyl-6-Nitrobenzoxazol wird als Aromastoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ölen. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methyl-6-nitrobenzoxazole |
Schmelzpunkt | 154°C to 156°C |
Menge | 5 g |
Synonym | 2-methyl-6-nitrobenzoxazole, benzoxazole, 2-methyl-6-nitro, acmc-1azgy, 2-methyl-6-nitro-benzoxazole, benzoxazole,2-methyl-6-nitro, 2-methyl-6-nitrobenzo d oxazole |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in oils. Insoluble in water. |
Formelmasse | 146.17 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
2-Methyl-6-nitrobenzoxazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur