Learn More
2-Mercaptobenzimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
2-Mercaptobenzimidazol wird als Antidegradationsmittel verwendet. Es dient zum Schutz von Gummi vor Oxidation. Es wird auch als Zwischenprodukt bei der Zubereitung von Rabeprazol eingesetzt. Darüber hinaus findet es medizinische Anwendung in Anti-Lepra-Medikamenten. Darüber hinaus wird es als Aufheller für Kupferplattierungen verwendet.
Löslichkeit
Leicht löslich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Mercaptobenzimidazole |
Schmelzpunkt | 305°C to 310°C |
Flammpunkt | >250°C (487°F) |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 119867 |
Merck Index | 14,1082 |
Synonym | 2-mercaptobenzimidazole, 1h-benzoimidazole-2-thiol, 2-benzimidazolethiol, 1h-benzimidazole-2-thiol, 1h-benzo d imidazole-2-thiol, o-phenylenethiourea, antioxidant mb, mercaptobenzimidazole, 2-mercaptobenzoimidazole, antiegene mb |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol |
IUPAC-Name | 1,3-Dihydrobenzimidazol-2-thion |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10138935 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A18350.0E,A18350.36,A18350.22 |
10097276 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A18350.0E,A18350.36,A18350.22 |
10138978 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A18350.0E,A18350.36,A18350.22 |
F4615B | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A18350.0E,A18350.36,A18350.22 |
E5308A | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A18350.0E,A18350.36,A18350.22 |