Learn More
(2-Iodethyl)benzol, 97 %, stabilisiert mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 17376-04-4 | C8H9I | 232.07 g/mol
90.05 CHF - 299.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 17376-04-4
Summenformel C8H9I
Molekulargewicht (g/mol) 232.07
MDL-Nummer MFCD00039408
InChI-Schlüssel KVTHPKXDLVYNCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodoethyl benzene, benzene, 2-iodoethyl, 2-phenylethyl iodide, phenethyl iodide, iodoethyl benzene, .beta.-phenethyl iodide, phenethyliodide, p-iodoethylbenzene, phenylethyl iodide, 4-iodoethylbenzene
PubChem CID 28503
IUPAC-Name 2-Iodoethylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCI
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10063650
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
305250050
5 mL Glasflasche
90.05 CHF
5 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10402461
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
305250250
25 mL Glasflasche
299.00 CHF
25 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : TSCA
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
(2-Iodethyl)benzol, 97 %, stabilisiert mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals