Learn More
(2-Iodethyl)benzol, 97 %, stabilisiert mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10402461
Verfügbar ab: 21-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(2-Iodethyl)benzol, 97 %, stabilisiert mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10402461 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 mL, Glasflasche, 25 Milliliter
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 10402461
Marke: Thermo Scientific Acros 305250250
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 17376-04-4 | C8H9I | 232.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17376-04-4
Summenformel C8H9I
Molekulargewicht (g/mol) 232.07
MDL-Nummer MFCD00039408
InChI-Schlüssel KVTHPKXDLVYNCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodoethyl benzene, benzene, 2-iodoethyl, 2-phenylethyl iodide, phenethyl iodide, iodoethyl benzene, .beta.-phenethyl iodide, phenethyliodide, p-iodoethylbenzene, phenylethyl iodide, 4-iodoethylbenzene
PubChem CID 28503
IUPAC-Name 2-Iodoethylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCI
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Iodoethyl)benzene
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braunrot
Dichte 1.6000g/mL
Siedepunkt 122.0°C to 123.0°C (13.0 mmHg)
Flammpunkt 110 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2CH2I
Brechungsindex 1.6000 to 1.6020
Menge 25 mL
Relative Dichte 1.6
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water
Formelmasse 232.07
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0451290 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer305250250,305250050
ChargennummerA0451290 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2024 Artikelnummer305250250,305250050
ChargennummerA0434740 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/09/2022 Artikelnummer305250250,305250050
ChargennummerA0403535 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/12/2020 Artikelnummer305250250,305250050
Name des Produkts
(2-Iodethyl)benzol, 97 %, stabilisiert mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals >